Merck
CLS9944819
Pyrex® Einweg-Kulturröhrchen mit Schraubdeckel und Flachboden
capacity 29.5 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
Größe auswählen
500 EA
CHF 428.00
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 428.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
CHF 428.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass
flat bottom tube
Gewindegröße
18-415
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
without cap
Verpackung
pack of 250
case of 500
Hersteller/Markenname
Corning 99448-19
AD × L
19.5 mm × 145 mm
Kapazität
29.5 mL
Hals AD
18 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
These disposable Pyrex culture tubes have a flat bottom and come without a marking spot. Tubes are borosilicate glass and are sold without caps.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)