CLS70865
Pyrex® serological pipettes, reusable, color-coded, for cotton plugging
volume 5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
Synonym(e):
Corning® 7086
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision 0.1 mL
Verpackung
case of 12 ea
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7086-5
Messbereich Volumen
5.0 mL, accuracy: 0.04 mL
AD × L
8 mm × 350 mm
Kapazität
5.0 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)