Merck
CLS7080020
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 20 mm × 150 mm
Synonym(e):
Corning® 70800
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round bottom tube
Verpackung
case of 200
Hersteller/Markenname
Corning 70800-20
Durchm. × L
20 mm × 150 mm
Volumen
34 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)