CLS70772N
Pyrex® disposable serological pipettes
volume 2.0 mL
Synonym(e):
Corning® 7077
Größe auswählen
CHF 402.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 402.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free: no
RNase free: no
graduations
subdivision
Verpackung
pack of 180 ea
case of 720 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7077-2N
Messbereich
accuracy: 0.01 mL
Kapazität
2 mL
Volumen
2.0 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Pyrex® disposable borosilcate glass serological pipettes are calibrated "to deliver" with blow-out.
- Features long, slender, tapered tips for faster and easier pipetting.
- Includes negative graduations for additional working volume.
- Fire-polished tips for burr-free, even flow rates.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)