CLS707105
Pyrex® VISTA™ volumetric pipette, Class A
volume 5 mL
Synonym(e):
Corning® 70710
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
Verpackung
case of 12 ea
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Corning 70710-5
Messbereich Volumen
5 mL
Kapazität
5 mL
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)