CLS70705
Pyrex® serialized/certified measuring pipette with colored markings, class A
volume 5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
Synonym(e):
Corning® 7070
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass
Leistungsmerkmale
class A
graduation
subdivision 0.1 mL
Verpackung
pack of 2 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Corning 7070-5
Messbereich Volumen
5.0 mL, accuracy: 0.02 mL
AD × L
8 mm × 350 mm
Kapazität
5.0 mL