Merck
CLS69471LBO
Pyrex® resin reaction kettle bottom
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
pyrex kettle, reaction equipment, reaction flasks
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type lid
Verpackung
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 6947-1LBO
Verfügbarkeit
not available in EU
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Flange is finely ground for a tight seal.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)