CLS55802L
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type Snap cap
Verpackung
pack of 1
case of 4
Hersteller/Markenname
Corning 5580-2L
Corning 5580
tol. measuring range
0.50 mL
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)