CLS55801
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 1 mL
Synonym(e):
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
class A
Verpackung
case of 12
pack of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5580-1
tol. measuring range
0.01 mL
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)