CLS401654
Corning® Cap Fitting with 2 Stainless Steel Tubing Ports
diam. ~45 mm, polypropylene
Synonym(e):
Stoppers
Größe auswählen
CHF 250.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 250.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene
screw top orange cap
Hersteller/Markenname
Corning 401654
Durchmesser
~45 mm
Fitting
GL 45 thread
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 45mm polypropylene cap
- Two 15.24cm stainless steel tubes
- Autoclavable
- Fits Corning glass and plastic vessels with GL45mm threads
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)