Merck
CLS31770250C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 250 mL, porosity 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 31770
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Leistungsmerkmale
cap
fritted
Verpackung
case of 1 ea
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 31770-250C
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
51 mm × 240 mm
Porengröße
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Allgemeine Beschreibung
12mm diameter fritted cylinder.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)