CLS3042100
Pyrex® Lifetime Red™ single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Synonym(e):
Corning® 3042
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3042-100
tol. measuring range
0.6 mL
Volumen
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Calibrated "to contain"
- Single metric scale
- White enamel scale against red band
- Removable PE bumperguard
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)