CLS3023500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 500 mL
Synonym(e):
Corning® 3023
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 5.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3023-500
tol. measuring range
2.0 mL
Volumen
500 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)