CLS302225
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 25 mL
Synonym(e):
Corning® 3022
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 0.2 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3022-25
tol. measuring range
0.3 mL
Volumen
25 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Calibrated "to contain"
- single metric scale
- Removable PE bumperguard
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)