CLS2982500
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 500 mL
Synonym(e):
Corning® 2982
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 5.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2982-500
tol. measuring range
2.6 mL
Volumen
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)