CLS213050
Pyrex® Precision-bore Class A burette
capacity 50 mL
Synonym(e):
burette precision, burettes, Corning® 2130
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2130-50
tol. measuring range
0.05 mL
Kapazität
50 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)