CLS211625
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 25 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonym(e):
burettes, glass burette, laboratory burette, Corning® 2116
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Leistungsmerkmale
subdivision 0.10 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2116-25
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: 0.06 mL
Volumen
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)