CLS1220250
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 250 mL
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 1220-250
Kapazität
250 mL
Durchm. × H
72 mm × 132 mm
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)