Merck
CAD7920
Animal feeding needle, non-sterile, reusable, type 304 SS
straight, size 22G, L × diam. 1.5 in. × 1.25 mm , ball
Größe auswählen
12 EA
CHF 915.00
CHF 915.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
12 EA
CHF 915.00
About This Item
UNSPSC-Code:
42142609
NACRES:
NB.03
CHF 915.00
Check Cart for Availability
Größe
22G
Verpackung
pkg of 12 ea
L × Durchm.
1.5 in. × 1.25 mm , ball
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Fixed shape from stainless steel tubing
  • Stainless steel balls
  • Can be cleaned and reused as needed
  • Non-sterile
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)