Merck
CAD5014
Micro-Mate® interchangeable hypodermic syringes
capacity 5 mL, tip style, needle-lock Luer
About This Item
UNSPSC-Code:
41122000
Leistungsmerkmale
graduated 0.2 mL
tip style needle-lock Luer
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Cadence Science 5014
Kapazität
5 mL
Allgemeine Beschreibung
• Borosilikatglas, korrosionsbeständig und Temperaturwechselfest• Autoklavierbar• Austauschbare Kolbenstangen und Spritzenkörper• Seitlich abgeflachte Griffe verhindern ein Wegrollen• Farbiger Ring am Kolbenende zur leichteren Ablesung • Konformitätsbescheinigt• Drei Spritzen lieferbar:Glass Luer - Standardspitze Luer, aus GlasMetal Luer - Metallspitze LuerLuerLock - Metall LuerLock
Sonstige Hinweise
Three ′Tip′ styles available:
Needle-lock Luer
- Tips fitted to heavy glass bases to ensure greater strength than glass-Luer tips. All Luer needles lock into needle-lock tips with an easy twist.
Metal Luer - Include all the same features as needle-lock tips, except for the special locking device. Fit all luer needles and other female Luer fittings.
Glass Luer - Tips have reinforced glass bases to ensure strength and minimize breakage; beveled ends to reduce chipping.
Rechtliche Hinweise
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)