Merck
C69209
Sigma-Aldrich
4′-Chloropropiophenon
98%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4COC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.62
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
bp
95-97 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
35-37 °C (lit.)
SMILES String
CCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3
InChIKey
ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)