BR90641
BRAND® glass beaker with spout, tall form
volume 400 mL, with graduation
Synonym(e):
Beakers, Glass
Größe auswählen
CHF 124.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 124.00
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
with graduation
Hersteller/Markenname
BRAND 90641
Volumen
400 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)