Merck
BR90438
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
Synonym(e):
PTFE, Sampling dippers
About This Item
UNSPSC-Code:
41104118
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
BRAND 90438
T × H
55 mm × 65 mm
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1