BR781687
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, black, with transparent bottom
Synonym(e):
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
Größe auswählen
CHF 846.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 846.00
Empfohlene Produkte
Materialien
black wells
flat bottom
polystyrene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
with lid
Verpackung
pack of 1 ea
pkg of (individually packaged)
Hersteller/Markenname
BRAND 781687
Größe
120 μL
384 wells
Arbeitsvolumen
120 μL
Farbe
black, with transparent bottom
Eignung
suitable for (bacteriological assays)
Bindungsart
non-treated surface
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)