BR780701
BRAND® micro tube with attached screw cap and sealing cone
capacity 1.5 mL, self-standing bottom, non-sterile
Synonym(e):
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps, Tubes
Größe auswählen
CHF 163.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 163.00
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless cap
colorless tube
polyethylene cap
polypropylene tube
screw top cap
self-standing bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
Verpackung
pack of 1000
Hersteller/Markenname
BRAND 780701
Kapazität
1.5 mL
Röhrchendurchm.
13 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)