BR73729
BRAND® filter flask, glass, with lateral socket
capacity 2000 mL
Synonym(e):
Bottles, Filter flask, Glass
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck33.7 mm
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 73729
Flaschenkapazität
2000 mL
Kapazität
2000 mL
Trichterkapazität
2000 mL
Halsdurchm.
60 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)