Merck
BR704275
BRAND® Bottle stand for Dispensette®/Titrette®
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Größe auswählen
1 EA
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 184.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704275
Basisgröße
220 mm × 160 mm
Stababmessungen
325 mm
Allgemeine Beschreibung
Full plastic material – suitable for use in aggressive environment (e.g., acid fumes in the hood).
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Titrette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)