BR475800
BRAND® slide box
25 slides, 76 x 26 mm
Synonym(e):
Microscope slides, Microscopy, Slide box, Staining, Staining Accessories
Größe auswählen
CHF 22.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 22.00
Empfohlene Produkte
Materialien
polystyrene
Leistungsmerkmale
Holds 25 x slides 76x26 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 475800
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For slides, size (in, mm) 76 x 26. Numbered slots in base. Lid with index card.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)