BR465424
BRAND® filter funnel
borosilicate glass, capacity 125 mL, 17 D 4
Synonym(e):
Filter, Filter funnel
Größe auswählen
CHF 99.10
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 99.10
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Hersteller/Markenname
BRAND 465424
Kapazität
125 mL
Filterdurchm.
6 cm
Porengröße
10-16 μm
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)