BR4600121
BRAND® Dispensette® S Analog-adjustable bottle-top dispenser
volume range 0.2-2 mL, with recirculation valve
Synonym(e):
BRAND Dispensette, Bottle-Top Dispenser
Größe auswählen
CHF 416.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 416.00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
incremental 0.05 mL
DE-M marking
with recirculation valve
Hersteller/Markenname
BRAND 4600121
Volumenbereich
0.2-2 mL
Fitting
(GL 28/S28)
GL 32
GL 38
S 40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.
Verwandter Inhalt
Chemical compatibility chart for all Dispensette® S and Dispensette® S Organic models.