BR36220
BRAND® measuring flask
capacity 25 mL, GL 18
Synonym(e):
PFA, Plastics, Volumetric flasks
Größe auswählen
CHF 162.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 162.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PFA
Leistungsmerkmale
accuracy class A
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
BRAND 36220
Kapazität
25 mL
Fitting
GL 18
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)