Merck
BR31762
BRAND® SILBERBRAND Class B glass measuring cylinders, tall form
volume 1000 mL
Synonym(e):
Graduated Cylinders, SILBERBRAND
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
subdivision 10 mL
Hersteller/Markenname
BRAND 31762
Messbereich Volumen
1000 mL
Allgemeine Beschreibung
Boro 3.3. DIN EN ISO 4788. Calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)