Merck
BR155550
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 125 mm × 100 mm × 19 mm, diamond
Synonym(e):
Dishes, Weighing dishes
Größe auswählen
500 EA
CHF 117.00
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 117.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.71
CHF 117.00
Check Cart for Availability
Materialien
diamond
polystyrene
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 155550
L × B × H
125 mm × 100 mm × 19 mm
Schale L × B
125 mm × 100 mm
Volumen
100 mL
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)