Merck
BR144391
BRAND® stopper
red rubber, H 30 mm, top diam. 32 mm
Synonym(e):
Stoppers
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.43
Materialien
red rubber
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144391
Höhe
30 mm
Bodendurchm.
26 mm
Oberteil Durchm.
32 mm
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)