Merck
BR144384
BRAND® stopper
red rubber, H 20 mm, top diam. 14 mm
Synonym(e):
Stoppers
Größe auswählen
25 EA
CHF 16.70
CHF 16.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EA
CHF 16.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41122500
NACRES:
NB.35
CHF 16.70
Check Cart for Availability
Materialien
red rubber
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 144384
Höhe
20 mm
Bodendurchm.
11 mm
Oberteil Durchm.
14 mm
Allgemeine Beschreibung
The BRAND® stopper is made from natural rubber (NR) and is available in a vibrant red color. This stopper provides an effective sealing solution for various laboratory applications.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)