Merck
BR130974
BRAND® storage bottle
volume 10 L, wide neck
Synonym(e):
Bottles, Storage Bottles
Größe auswählen
1 EA
CHF 45.60
CHF 45.60
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 45.60
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 45.60
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Verbindung
joint threaded neck
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 130974
Kapazität
10 L
Durchm. × H
210 mm × 395 mm
Volumen
10 L
10000 mL
Allgemeine Beschreibung
With screw cap and carrying handle.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)