Merck
BR122750
BRAND® Media Bottle Cap
polypropylene cap, for 500 mL bottle, pack of 10 ea
Größe auswählen
10 EA
CHF 38.10
CHF 38.10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 38.10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
CHF 38.10
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene cap
Verbindung
Joints threaded cap (GL56)
Leistungsmerkmale
for 500 mL bottle
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 122750
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)