Merck
BMSB3D1320
Sigma-Aldrich
BioMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.73
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Leistungsmerkmale
capacity 3.5 lb (load capacity)
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B3D1320
Parameter
24 rpm speed
B × T × H
12 in. × 12 in. × 8.3 in.
Allgemeine Beschreibung
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Rechtliche Hinweise
BioMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)