Merck
BMSB3D1020E
Sigma-Aldrich
MiniMixer 3D Fixed speed Nutating Shaker
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
NACRES:
NB.73
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Tilt Angle: +/-20 degrees
work surface: dimpled rubber mat
Leistungsmerkmale
capacity 3.5 lb (load capacity)
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B3D1020-E
Parameter
24 rpm speed
B × T × H
10.5 in. × 7.5 in. × 8 in.
Allgemeine Beschreibung
  • "Nutating" motion for thorough, uniform mixing
  • Includes autoclavable dimpled mat, perfect for blood and centrifuge tubes
  • Stacking platforms and flat mats are available
  • Safe for incubator or cold room use
Rechtliche Hinweise
MiniMixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)