Merck
BMSB2402
Benchmark BeadBath Duo
bath capacity 2 L, AC/DC input 115 V
Synonym(e):
dry bath, block heater
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.13
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Benchmark Scientific B2402
Parameter
temp. limit at +0.2 °C
temp. range at Ambient +5 to 100 °C
Badkapazität
2 L
Allgemeine Beschreibung
2L digitally controlled bath with dual modes for water or beads. Temperature range ambient +5° to 80°C (max 70°C in bead mode).
Anwendung
Heating of laboratory liquids in various containers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)