Merck
BAH171210000
Cleanware pipette rinsing system
for 46 cm (18 in.) pipettes
Größe auswählen
1 EA
CHF 894.00
CHF 894.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 894.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 894.00
Check Cart for Availability
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H17121-0000
Allgemeine Beschreibung
  • Includes 46 cm (18 in.) pipette jar, basket and rinser
  • All parts are chemical and corrosion resistant low density polyethylene
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)