Merck
BAH131820810
Clavies® autoclave bags
W × H × thickness 8 in. (200 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm), clear, pack of 100 ea
Synonym(e):
sterilzation bag, transparent autoclave bags
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H13182-0810
B × H × Dicke
8 in. (200 mm) × 10 in. (250 mm) × 2 mil (0.05 mm)
Breite
200 mm
Allgemeine Beschreibung
These transparent autoclave bags are made of 0.05mm (2 mil) thick polypropylene for discarding used Petri dishes, membrane filters, multi-well cell culture plates, cell culture flasks, culture plates, pipettes, and more.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Three largest sizes hold 65, 200 and 240 standard Petri dishes respectively
  • Steam autoclavable at 135°C (275°F)
Rechtliche Hinweise
Clavies is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)