Merck
BAF146500000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 1532 mL (51.8 oz)
Synonym(e):
clear funnel, filter funnel, hight speed filter, plastic funnel
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
to hold 320 ‑ 385 mm
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14650-0000
Gesamt H
12.4375 in. (316 mm)
Kapazität
1532 mL (51.8 oz)
Filterdurchm.
320/385 mm
stem I.D. × L × O.D.
0.8125 in. (20 mm) × 6.3125 in. (160 mm) × 1 in. (26 mm)
top I.D. × O.D.
7.75 in. (196 mm) × 8.25 in. (209 mm)
Allgemeine Beschreibung
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)