Merck
BAF146400000
SP Bel-Art® Urbanti High-Speed Filter Funnels
polymethylpentene, capacity 28.3 mL (1 oz)
Synonym(e):
PMP funnel, clear funnel, filter funnel, hight speed filter
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
to hold 75 ‑ 90 mm
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F14640-0000
Gesamt H
7.75 in. (196 mm)
Kapazität
28.3 mL (1 oz)
Filterdurchm.
75/90 mm
stem L × O.D. × I.D.
6 in. (150 mm) × 0.3125 in. (8 mm) × 0.125 in. (3 mm)
top I.D. × O.D.
2 in. (51 mm) × 2.25 in. (57 mm)
Allgemeine Beschreibung
Unsurpassed for non-vacuum, high-speed filtration, these clear funnels have internal helicoid ribs to increase the filtration speed.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vertical outer ribs prevent airlock
  • Glass-clear
  • Autoclavable polymethylpentene plastic; unaffected by corrosive liquids
  • Heat resistant to 177ºC (350ºF)
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)