Merck
BAF116610000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 30 mL (1 oz), polyethylene
Synonym(e):
indicator drop bottle, polyethylene bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polyethylene
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11661-0000
Höhe
3 in. (76 mm)
76 mm
Kapazität
30 mL (1 oz)
Allgemeine Beschreibung
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Rechtliche Hinweise
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)