Wichtige Dokumente
B704
Benzilsäure-2-diethylaminoethylester -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
α-Hydroxy-α-phenylbenzeneacetic acid 2-(diethylamino)ethyl ester, 2-(Diethylamino)-ethyl-benzilat -hydrochlorid, Benzilsäure-2-diethylaminoethylester
About This Item
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
177-179 °C (lit.)
SMILES String
CCN(CCOC(C(C1=CC=CC=C1)(O)C2=CC=CC=C2)=O)CC.Cl
InChI
1S/C20H25NO3.ClH/c1-3-21(4-2)15-16-24-19(22)20(23,17-11-7-5-8-12-17)18-13-9-6-10-14-18;/h5-14,23H,3-4,15-16H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZCEHOOLYWQBGQO-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)