Wichtige Dokumente
B101796
Dibutylsulfid
96%
Synonym(e):
1,1′-Thiobisbutan, Butylsulfid, NSC 8460
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5.17 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.452 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−76 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCSCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChIKey
HTIRHQRTDBPHNZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?