Wichtige Dokumente
ALD00570
1-((4-(Trifluoromethyl)phenyl)sulfonyl)bicyclo[2.1.0]pentane
racemic version, 95%
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)