Merck
ACE729810
Ace Zusatztrichter
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41106514
NACRES:
NB.43
Leistungsmerkmale
0-3 pressure equalizing funnel
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Leicht zugänglicher, seitlich versetzter PTFE-Hahn. Mit Druckausgleich. Graduiert.