Merck
A93208
Sigma-Aldrich
DL-Atrolactinsäure Hemihydrat
98%
Synonym(e):
2-Hydroxy-2-phenyl-propionsäure, 2-Phenyl-milchsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.18
Beilstein:
2208528
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
87-91 °C (lit.)
SMILES String
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)